Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OCT Protein
A cDNA sequence encoding the OCT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12920-25mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921959
Menge Preis
1 1292.03 € / 25 Milligramm
3 1213.35 € / 25 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
OCT Protein
25 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The Octreotide was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives.
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
H-D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-L-threoninol