Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OCT Protein
A cDNA sequence encoding the OCT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1365.00 €
Spezifikation
Name | OCT Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911959
|
enQuireBio™
QP12920-1MG |
1 mg |
137.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931959
|
enQuireBio™
QP12920-5MG |
5 mg |
339.00 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921959
|
enQuireBio™
QP12920-25MG |
25 mg |
1365.00 €
25 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
OCT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The Octreotide was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
H-D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-L-threoninol | |
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC. |