Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
Recombinant Protein
4515.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001306037.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 5008 |
Name | Oncostatin M / OSM Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925999
|
enQuireBio™
QP5367-500UG |
500 μg |
4515.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915999
|
enQuireBio™
QP5367-1MG |
1 mg |
7420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_001306037.1 | |
Oncostatin M / OSM Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
TF-1 cell proliferation was significantly induced by less than 4 ng/ml of Human Oncostatin M / OSM (minimum activity of at least 2.5 x 10^5 units/mg). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
5008 | |
Research Use Only | |
OSM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAIGSCSKE . YRVLLGQLQ K. QTDLMQDT SR. LLDPYIR IQG. LDVPKL REHC. RERPG AFPSE. ETLR GLGRRG. FLQ TLNATLGCVL HRLADLE. QR LPKAQDLE. R SGLNIEDLE. KLQMARPNIL . GLRNNIYCM A. QLLDNSDT AE. PTKAGRG ASQ. PPTPTP ASDA. FQRKL EGCRFLHGYH RFMHS. VGRV FSKWGE. SPN RSRRHSP. HQ ALRKGVRR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |