Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human OSTF1 Protein
A cDNA sequence encoding the OSTF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12936-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922009
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
OSTF1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSKPPPKPVK PGEGGQVKVF RALYTFEPRT PDELYFEEGD IIYITDMSDT NWWKGTSKGR TGLIPSNYVA EQAESIDNPL HEAAKRGNLS WLRECLDNRV GVNGLDKAGS TALYWACHGG HKDIVEMLFT QPNIELNQQN KLGDTALHAA AWKGYADIVQ LFLAKGARTD LRNIEKKLAF DMATNAACAS LLKKKQGTDA VRTLSNAEDY LDDEDSDLEH HHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
OSTF1 protein (1 mg/ml) solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 0.5mM DTT and 10% glycerol.