Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAPSS1 Protein
A cDNA sequence encoding the PAPSS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12958-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902079
  • 120.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PAPSS1 Protein
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PAPSS1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 20% glycerol.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMRATNV TYQAHHVSRN KRGQVVGTRG GFRGCTVWLT GLSGAGKTTV SMALEEYLVC HGIPCYTLDG DNIRQGLNKN LGFSPEDREE NVRRIAEVAK LFADAGLVCI TSFISPYTQD RNNARQIHEG ASLPFFEVFV DAPLHVCEQR DVKGLYKKAR AGEIKGFTGI DSEYEKPEAP ELVLKTDSCD VNDCVQQVVE LLQERDIVPV DASYEVKELY VPENKLHLAK TDAETLPALK INKVDMQWVQ VLAEGWATPL NGFMREREYL QCLHFDCLLD GGVINLSVPI VLTATHEDKE RLDGCTAFAL MYEGRRVAIL RNPEFFEHRK EERCARQWGT TCKNHPYIKM VMEQGDWLIG GDLQVLDRVY WNDGLDQYRL TPTELKQKFK DMNADAVFAF QLRNPVHNGH ALLMQDTHKQ LLERGYRRPV LLLHPLGGWT KDDDVPLMWR MKQHAAVLEE GVLNPETTVV AIFPSPMMYA GPTEVQWHCR ARMVAGANFY IVGRDPAGMP HPETGKDLYE PSHGAKVLTM APGLITLEIV PFRVAAYNKK KKRMDYYDSE HHEDFEFISG TRMRKLAREG QKPPEGFMAP KAWTVLTEYY KSLEKA