Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PECAM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PECAM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13002-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902209
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
5175
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
QENSFTINSV DMKSLPDWTV QNGKNLTLQC FADVSTTSHV KPQHQMLFYK DDVLFYNISS MKSTESYFIP EVRIYDSGTY KCTVIVNNKE KTTAEYQVLV EGVPSPRVTL DKKEAIQGGI VRVNCSVPEE KAPIHFTIEK LELNEKMVKL KREKNSRDQN FVILEFPVEE QDRVLSFRCQ ARIISGIHMQ TSESTKSELV TVTESFSTPK FHISPTGMIM EGAQLHIKCT IQVTHLAQEF PEIIIQKDKA IVAHNRHGNK AVYSVMAMVE HSGNYTCKVE SSRISKVSSI VVNITELFSK PELESSFTHL DQGERLNLSC SIPGAPPANF TIQKEDTIVS QTQDFTKIAS KSDSGTYICT AGIDKVVKKS NTVQIVVCEM LSQPRISYDA QFEVIKGQTI EVRCESISGT LPISYQLLKT SKVLENSTKN SNDPAVFKDN PTEDVEYQCV ADNCHSHAKM LSEVLRVKVI APVDEVQISI LSSKVVESGE DIVLQCAVNE GSGPITYKFY REKEGKPFYQ MTSNATQAFW TKQKASKEQE GEYYCTAFNR ANHASSVPRS KILTVRVILA PWKKVEHHHH HH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
PECAM1 Protein
Research Use Only
PECAM1
Human
His
PECAM1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.