Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFKM Protein
A cDNA sequence encoding the PFKM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13019-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902269
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PFKM Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTHEEHHAAK TLGIGKAIAV LTSGGDAQGM NAAVRAVVRV GIFTGARVFF VHEGYQGLVD GGDHIKEATW ESVSMMLQLG GTVIGSARCK DFREREGRLR AAYNLVKRGI TNLCVIGGDG SLTGADTFRS EWSDLLSDLQ KAGKITDEEA TKSSYLNIVG LVGSIDNDFC GTDMTIGTDS ALHRIMEIVD AITTTAQSHQ RTFVLEVMGR HCGYLALVTS LSCGADWVFI PECPPDDDWE EHLCRRLSET RTRGSRLNII IVAEGAIDKN GKPITSEDIK NLVVKRLGYD TRVTVLGHVQ RGGTPSAFDR ILGSRMGVEA VMALLEGTPD TPACVVSLSG NQAVRLPLME CVQVTKDVTK AMDEKKFDEA LKLRGRSFMN NWEVYKLLAH VRPPVSKSGS HTVAVMNVGA PAAGMNAAVR STVRIGLIQG NRVLVVHDGF EGLAKGQIEE AGWSYVGGWT GQGGSKLGTK RTLPKKSFEQ ISANITKFNI QGLVIIGGFE AYTGGLELME GRKQFDELCI PFVVIPATVS NNVPGSDFSV GADTALNTIC TTCDRIKQSA AGTKRRVFII ETMGGYCGYL ATMAGLAAGA DAAYIFEEPF TIRDLQANVE HLVQKMKTTV KRGLVLRNEK CNENYTTDFI FNLYSEEGKG IFDSRKNVLG HMQQGGSPTP FDRNFATKMG AKAMNWMSGK IKESYRNGRI FANTPDSGCV LGMRKRALVF QPVAELKDQT DFEHRIPKEQ WWLKLRPILK ILAKYEIDLD TSDHAHLEHI TRKRSGEAAV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PFKM Human solution containing 20mM Trsi HCl pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol.