missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFKM Protein
A cDNA sequence encoding the PFKM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | PFKM Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912269
|
enQuireBio™
QP13019-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902269
|
enQuireBio™
QP13019-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992259
|
enQuireBio™
QP13019-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PFKM Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PFKM Human solution containing 20mM Trsi HCl pH 8.0, 5mM DTT, 0.2M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTHEEHHAAK TLGIGKAIAV LTSGGDAQGM NAAVRAVVRV GIFTGARVFF VHEGYQGLVD GGDHIKEATW ESVSMMLQLG GTVIGSARCK DFREREGRLR AAYNLVKRGI TNLCVIGGDG SLTGADTFRS EWSDLLSDLQ KAGKITDEEA TKSSYLNIVG LVGSIDNDFC GTDMTIGTDS ALHRIMEIVD AITTTAQSHQ RTFVLEVMGR HCGYLALVTS LSCGADWVFI PECPPDDDWE EHLCRRLSET RTRGSRLNII IVAEGAIDKN GKPITSEDIK NLVVKRLGYD TRVTVLGHVQ RGGTPSAFDR ILGSRMGVEA VMALLEGTPD TPACVVSLSG NQAVRLPLME CVQVTKDVTK AMDEKKFDEA LKLRGRSFMN NWEVYKLLAH VRPPVSKSGS HTVAVMNVGA PAAGMNAAVR STVRIGLIQG NRVLVVHDGF EGLAKGQIEE AGWSYVGGWT GQGGSKLGTK RTLPKKSFEQ ISANITKFNI QGLVIIGGFE AYTGGLELME GRKQFDELCI PFVVIPATVS NNVPGSDFSV GADTALNTIC TTCDRIKQSA AGTKRRVFII ETMGGYCGYL ATMAGLAAGA DAAYIFEEPF TIRDLQANVE HLVQKMKTTV KRGLVLRNEK CNENYTTDFI FNLYSEEGKG IFDSRKNVLG HMQQGGSPTP FDRNFATKMG AKAMNWMSGK IKESYRNGRI FANTPDSGCV LGMRKRALVF QPVAELKDQT DFEHRIPKEQ WWLKLRPILK ILAKYEIDLD TSDHAHLEHI TRKRSGEAAV | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |