Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGK2 Protein
A cDNA sequence encoding the PGK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13031-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15932299
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PGK2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLSKKLTLD KLDVRGKRVI MRVDFNVPMK KNQITNNQRI KASIPSIKYC LDNGAKAVVL MSHLGRPDGV PMPDKYSLAP VAVELKSLLG KDVLFLKDCV GAEVEKACAN PAPGSVILLE NLRFHVEEEG KGQDPSGKKI KAEPDKIEAF RASLSKLGDV YVNDAFGTAH RAHSSMVGVN LPHKASGFLM KKELDYFAKA LENPVRPFLA ILGGAKVADK IQLIKNMLDK VNEMIIGGGM AYTFLKVLNN MEIGASLFDE EGAKIVKDIM AKAQKNGVRI TFPVDFVTGD KFDENAQVGK ATVASGISPG WMGLDCGPES NKNHAQVVAQ ARLIVWNGPL GVFEWDAFAK GTKALMDEIV KATSKGCITV IGGGDTATCC AKWNTEDKVS HVSTGGGASL ELLEGKILPG VEALSNM
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PGK2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl.