Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGK2 Protein
A cDNA sequence encoding the PGK2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | PGK2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15942299
|
enQuireBio™
QP13031-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922299
|
enQuireBio™
QP13031-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932299
|
enQuireBio™
QP13031-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PGK2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PGK2 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSLSKKLTLD KLDVRGKRVI MRVDFNVPMK KNQITNNQRI KASIPSIKYC LDNGAKAVVL MSHLGRPDGV PMPDKYSLAP VAVELKSLLG KDVLFLKDCV GAEVEKACAN PAPGSVILLE NLRFHVEEEG KGQDPSGKKI KAEPDKIEAF RASLSKLGDV YVNDAFGTAH RAHSSMVGVN LPHKASGFLM KKELDYFAKA LENPVRPFLA ILGGAKVADK IQLIKNMLDK VNEMIIGGGM AYTFLKVLNN MEIGASLFDE EGAKIVKDIM AKAQKNGVRI TFPVDFVTGD KFDENAQVGK ATVASGISPG WMGLDCGPES NKNHAQVVAQ ARLIVWNGPL GVFEWDAFAK GTKALMDEIV KATSKGCITV IGGGDTATCC AKWNTEDKVS HVSTGGGASL ELLEGKILPG VEALSNM | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |