Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PI16 Protein
A cDNA sequence encoding the PI16 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13048-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15932349
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PI16 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human (HEK293)
LTDEEKRLMV ELHNLYRAQV SPPASDMLHM RWDEELAAFA KAYARQCVWG HNKERGRRGE NLFAITDEGM DVPLAMEEWH HEREHYNLSA ATCSPGQMCG HYTQVVWAKT ERIGCGSHFC EKLQGVEETN IELLVCNYEP PGNVKGKRPY QEGTPCSQCP SGYHCKNSLC EPIGSPEDAQ DLPYLVTEAP SFRATEASDS RKMGTPSSLA TGIPAFLVTE VSGSLATKAL PAVETQAPTS LATKDPPSMA TEAPPCVTTE VPSILAAHSL PSLDEEPVTF PKSTHVPIPK SADKVTDKTK VPSRSPENSL DPKMSLTGAR ELLPHAQEEA EAEAELPPSS EVLASVFPAQ DKPGELQATL DHTGHTSSKS LPNFPNTSAT ANATGGRALA LQSSLPGAEG PDKPSVVSGL NSGPGAAADY KDDDDK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Flag Tag
PI16 was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 20mM Tris and 50mM NaCl, pH 7.5.