Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human POFUT1 Protein
A cDNA sequence encoding the POFUT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13089-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902479
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
POFUT1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGSWDPAG YLLYCPCMGR FGNQADHFLG SLAFAKLLNR TLAVPPWIEY QHHKPPFTNL HVSYQKYFKL EPLQAYHRVI SLEDFMEKLA PTHWPPEKRV AYCFEVAAQR SPDKKTCPMK EGNPFGPFWD QFHVSFNKSE LFTGISFSAS YREQWSQRFS PKEHPVLALP GAPAQFPVLE EHRPLQKYMV WSDEMVKTGE AQIHAHLVRP YVGIHLRIGS DWKNACAMLK DGTAGSHFMA SPQCVGYSRS TAAPLTMTMC LPDLKEIQRA VKLWVRSLDA QSVYVATDSE SYVPELQQLF KGKVKVVSLK PEVAQVDLYI LGQADHFIGN CVSSFTAFVK RERDLQGRPS SFFGMDRPPK LRDEF
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The POFUT1 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2M Urea and 10% glycerol.