Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein RMD5 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein RMD5 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8143-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072881
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_073617.1
Protein RMD5 homolog A Protein
Research Use Only
RMND5A
Recombinant Protein
E. coli
MDQCVTVERE LEKVLHKFSG YGQLCERGLE ELIDYTGGLK HEILQSHGQD AELSGTLSLV LTQCCKRIKD TVQKLASDHK DIHSSVSRVG KAIDKNFDSD ISSVGIDGCW QADSQRLLNE VMVEHFFRQG MLDVAEELCQ ESGLSVDPSQ KEPFVELNRI LEALKVRVLR PALEWAVSNR EMLIAQNSSL EFKLHRLYFI SLLMGGTTNQ REALQYAKNF QPFALNHQKD IQVLMGSLVY LRQGIENSPY VHLLDANQWA DICDIFTRDA CALLGLSVES PLSVSFSAGC VALPALINIK AVIEQRQCTG VWNQKDELPI EVDLGKKCWY HSIFACPILR QQTTDNNPPM KLVCGHIISR DALNKMFNGS KLKCPYCPME QSPGD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64795
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol