Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRRT2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRRT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13172-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15992719
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PRRT2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAASSSE ISEMKGVEES PKVPGEGPGH SEAETGPPQV LAGVPDQPEA PQPGPNTTAA PVDSGPKAGL APETTETPAG ASETAQATDL SLSPGGESKA NCSPEDPCQE TVSKPEVSKE ATADQGSRLE SAAPPEPAPE PAPQPDPRPD SQPTPKPALQ PELPTQEDPT PEILSESVGE KQENGAVVPL QAGDGEEGPA PEPHSPPSKK SPPANGAPPR VLQQLVEEDR MRRAHSGHPG SPRGSLSRHP SSQLAGPGVE GGEGTQKPRD Y
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PRRT2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.