Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRRT2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRRT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | PRRT2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902729
|
enQuireBio™
QP13172-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15982719
|
enQuireBio™
QP13172-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992719
|
enQuireBio™
QP13172-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PRRT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PRRT2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAASSSE ISEMKGVEES PKVPGEGPGH SEAETGPPQV LAGVPDQPEA PQPGPNTTAA PVDSGPKAGL APETTETPAG ASETAQATDL SLSPGGESKA NCSPEDPCQE TVSKPEVSKE ATADQGSRLE SAAPPEPAPE PAPQPDPRPD SQPTPKPALQ PELPTQEDPT PEILSESVGE KQENGAVVPL QAGDGEEGPA PEPHSPPSKK SPPANGAPPR VLQQLVEEDR MRRAHSGHPG SPRGSLSRHP SSQLAGPGVE GGEGTQKPRD Y | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |