Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRSS7 Protein
A cDNA sequence encoding the PRSS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13176-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902739
  • 3595.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 02-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PRSS7 Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The PRSS7 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAIVGGSNAK EGAWPWVVGL YYGGRLLCGA SLVSSDWLVS AAHCVYGRNL EPSKWTAILG LHMKSNLTSP QTVPRLIDEI VINPHYNRRR KDNDIAMMHL EFKVNYTDYI QPICLPEENQ VFPPGRNCSI AGWGTVVYQG TTANILQEAD VPLLSNERCQ QQMPEYNITE NMICAGYEEG GIDSCQGDSG GPLMCQENNR WFLAGVTSFG YKCALPNRPG VYARVSRFTE WIQSFLH