Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13179-HIS-EC-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15932749
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSG1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAE PTKVSEGKDV LLLVHNLPQN LTGYIWYKGQ MRDLYHYITS YVVDGEIIIY GPAYSGRETA YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKGDDGT RGVTGRFTFT LHLETPKPSI SSSNLNPRET MEAVSLTCDP ETPDASYLWW MNGQSLPMTH SLKLSETNRT LFLLGVTKYT AGPYECEIRN PVSASRSDPV TLNLLPKLPK PYITINNLNP RENKDVLNFT CEPKSENYTY IWWLNGQSLP VSPRVKRPIE NRILILPSVT RNETGPYQCE IRDRYGGIRS DPVTLNVLYG PDLPRIYPSF TYYRSGEVLY LSCSADSNPP AQYSWTINEK FQLPGQKLFI RHITTKHSGL YVCSVRNSAT GKESSKSMTV EVSGKWIP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSG1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.