Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | PSG1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15992739
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
PSG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSG1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAE PTKVSEGKDV LLLVHNLPQN LTGYIWYKGQ MRDLYHYITS YVVDGEIIIY GPAYSGRETA YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKGDDGT RGVTGRFTFT LHLETPKPSI SSSNLNPRET MEAVSLTCDP ETPDASYLWW MNGQSLPMTH SLKLSETNRT LFLLGVTKYT AGPYECEIRN PVSASRSDPV TLNLLPKLPK PYITINNLNP RENKDVLNFT CEPKSENYTY IWWLNGQSLP VSPRVKRPIE NRILILPSVT RNETGPYQCE IRDRYGGIRS DPVTLNVLYG PDLPRIYPSF TYYRSGEVLY LSCSADSNPP AQYSWTINEK FQLPGQKLFI RHITTKHSGL YVCSVRNSAT GKESSKSMTV EVSGKWIP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |