Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMA5 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13184-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902769
  • 137.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PSMA5 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMFLT RSEYDRGVNT FSPEGRLFQV EYAIEAIKLG STAIGIQTSE GVCLAVEKRI TSPLMEPSSI EKIVEIDAHI GCAMSGLIAD AKTLIDKARV ETQNHWFTYN ETMTVESVTQ AVSNLALQFG EEDADPGAMS RPFGVALLFG GVDEKGPQLF HMDPSGTFVQ CDARAIGSAS EGAQSSLQEV YHKSMTLKEA IKSSLIILKQ VMEEKLNATN IELATVQPGQ NFHMFTKEEL EEVIKDI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMA5 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.