Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB39B Protein
A cDNA sequence encoding the RAB39B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13240-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902949
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RAB39B Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEAIWLY QFRLIVIGDS TVGKSCLIRR FTEGRFAQVS DPTVGVDFFS RLVEIEPGKR IKLQIWDTAG QERFRSITRA YYRNSVGGLL LFDITNRRSF QNVHEWLEET KVHVQPYQIV FVLVGHKCDL DTQRQVTRHE AEKLAAAYGM KYIETSARDA INVEKAFTDL TRDIYELVKR GEITIQEGWE GVKSGFVPNV VHSSEEVVKS ERRCLC
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RAB39B protein solution (0.25 mg/ml) contains in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol and 1mM DTT.