missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RARA Protein

A cDNA sequence encoding the RARA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13269-25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15903039

  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

RARA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEEIVPSPP SPPPLPRIYK PCFVCQDKSS GYHYGVSACE GCKGFFRRSI QKNMVYTCHR DKNCIINKVT RNRCQYCRLQ KCFEVGMSKESVRNDRNKKK KEVPKPE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 5mM b-mercaptoethanol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote