missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARA Protein
A cDNA sequence encoding the RARA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | RARA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913039
|
enQuireBio™
QP13269-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903039
|
enQuireBio™
QP13269-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15993029
|
enQuireBio™
QP13269-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RARA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 5mM b-mercaptoethanol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEEIVPSPP SPPPLPRIYK PCFVCQDKSS GYHYGVSACE GCKGFFRRSI QKNMVYTCHR DKNCIINKVT RNRCQYCRLQ KCFEVGMSKESVRNDRNKKK KEVPKPE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |