Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARA Protein
A cDNA sequence encoding the RARA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13269-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913039
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RARA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSEEIVPSPP SPPPLPRIYK PCFVCQDKSS GYHYGVSACE GCKGFFRRSI QKNMVYTCHR DKNCIINKVT RNRCQYCRLQ KCFEVGMSKESVRNDRNKKK KEVPKPE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl pH 7.5, 0.1M NaCl and 5mM b-mercaptoethanol.