Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RASSF1A Protein
A cDNA sequence encoding the RASSF1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13273-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15933049
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RASSF1A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSGE PELIELRELA PAGRAGKGRT RLERANALRI ARGTACNPTR QLVPGRGHRF QPAGPATHTW CDLCGDFIWG VVRKGLQCAH CKFTCHYRCR ALVCLDCCGP RDLGWEPAVE RDTNVDEPVE WETPDLSQAE IEQKIKEYNA QINSNLFMSL NKDGSYTGFI KVQLKLVRPV SVPSSKKPPS LQDARRGPGR GTSVRRRTSF YLPKDAVKHL HVLSRTRARE VIEALLRKFL VVDDPRKFAL FERAERHGQV YLRKLLDDEQ PLRLRLLAGP SDKALSFVLK ENDSGEVNWD AFSMPELHNF LRILQREEEE HLRQILQKYS YCRQKIQEAL HACPLG
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
RASSF1A protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.4M Urea and 10% glycerol.