Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RASSF1A Protein
A cDNA sequence encoding the RASSF1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | RASSF1A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15933049
|
enQuireBio™
QP13273-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923049
|
enQuireBio™
QP13273-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913049
|
enQuireBio™
QP13273-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
RASSF1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RASSF1A protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMSGE PELIELRELA PAGRAGKGRT RLERANALRI ARGTACNPTR QLVPGRGHRF QPAGPATHTW CDLCGDFIWG VVRKGLQCAH CKFTCHYRCR ALVCLDCCGP RDLGWEPAVE RDTNVDEPVE WETPDLSQAE IEQKIKEYNA QINSNLFMSL NKDGSYTGFI KVQLKLVRPV SVPSSKKPPS LQDARRGPGR GTSVRRRTSF YLPKDAVKHL HVLSRTRARE VIEALLRKFL VVDDPRKFAL FERAERHGQV YLRKLLDDEQ PLRLRLLAGP SDKALSFVLK ENDSGEVNWD AFSMPELHNF LRILQREEEE HLRQILQKYS YCRQKIQEAL HACPLG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |