Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human REG1A Protein
A cDNA sequence encoding the REG1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5905.00 €
Spezifikation
Name | REG1A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15923109
|
enQuireBio™
QP13292-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903109
|
enQuireBio™
QP13292-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913109
|
enQuireBio™
QP13292-1MG |
1 mg |
5905.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
REG1A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 5mM Tris, 25mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS HMQEAQTELP QARISCPEGT NAYRSYCYYF NEDRETWVDA DLYCQNMNSG NLVSVLTQAE GAFVASLIKE SGTDDFNVWI GLHDPKKNRR WHWSSGSLVS YKSWGIGAPS SVNPGYCVSL TSSTGFQKWK DVPCEDKFSF VCKFKN | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |