Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Renin receptor Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Renin receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5698-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15907099
  • 545.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_005756.2
Renin receptor Protein
Research Use Only
ATP6AP2
Recombinant Protein
E. coli
NEFSILKSPG SVVFRNGNWP IPGERIPDVA ALSMGFSVKE DLSWPGLAVG NLFHRPRATV MVMVKGVNKL ALPPGSVISY PLENAVPFSL DSVANSIHSL FSEETPVVLQ LAPSEERVYM VGKANSVFED LSVTLRQLRN RLFQENSVLS SLPLNSLSRN NEVDLLFLSE LQVLHDISSL LSRHKHLAKD HSPDLYSLEL AGLDEIGKRY GEDSEQFRDA SKILVDALQK FADDMYSLYG GNAVVELVTV KSFDTSLIRK TRTILEAKQA KNPASPYNLA YKYNFEYSVV FNMVLWIMIA LALAVIITSY NIWNMDPGYD SIIYRMTNQK IRMD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10159
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol