Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Resistin / ADSF / RETN Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5236-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15905759
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001180303.1
Resistin / ADSF / RETN Protein
Research Use Only
RETN
Recombinant Protein
E. coli
MSSKTLCSME EAINERIQEV AGSLIFRAIS SIGLECQSVT SRGDLATCPR GFAVTGCTCG SACGSWDVRA ETTCHCQCAG MDWTGARCCR VQP
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
56729
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human Resistin / ADSF / RETN induces ERK phosphorylation and activity (pERK) in SH-SY5Y cells via western blot (significanty different from control at Human Resistin / ADSF / RETN concentrations greater than 100 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring IL-8 production in human PBMCs (typical ED50 is less than 500 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA