Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Resistin / ADSF / RETN Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001180303.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 56729 |
Name | Resistin / ADSF / RETN Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945759
|
enQuireBio™
QP5236-5UG |
5 μg |
112.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925759
|
enQuireBio™
QP5236-25UG |
25 μg |
263.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15905759
|
enQuireBio™
QP5236-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935759
|
enQuireBio™
QP5236-500UG |
500 μg |
4515.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915759
|
enQuireBio™
QP5236-1MG |
1 mg |
7420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_001180303.1 | |
Resistin / ADSF / RETN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human Resistin / ADSF / RETN induces ERK phosphorylation and activity (pERK) in SH-SY5Y cells via western blot (significanty different from control at Human Resistin / ADSF / RETN concentrations greater than 100 ng/ml). Activity was further confirmed by measuring IL-8 production in human PBMCs (typical ED50 is less than 500 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
56729 | |
Research Use Only | |
RETN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSKTLCSME EAINERIQEV AGSLIFRAIS SIGLECQSVT SRGDLATCPR GFAVTGCTCG SACGSWDVRA ETTCHCQCAG MDWTGARCCR VQP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |