missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RFXANK Protein

A cDNA sequence encoding the RFXANK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13304-10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15903149

  • 181.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

8625
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
RFXANK
Human
His
The RFXANK solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 20% glycerol.
RFXANK Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMELTQPA EDLIQTQQTP ASELGDPEDP GEEAADGSDT VVLSLFPCTP EPVNPEPDAS VSSPQGSSLK HSTTLTNRQR GNEVSALPAT LDCDNLVNKP DERGFTPLIW ASAFGEIETV RFLLEWGADP HILAKERESA LSLASTGGYT DIVGLLLERD VDINIYDWNG GTPLLYAVRG NHVKCVEALL ARGADLTTEA DSGYTPMDLA VALGYRKVQQ VIENHILKLF QSNLVPADPE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote