Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPRD1A Protein
A cDNA sequence encoding the RPRD1A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13351-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903299
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RPRD1A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMSAFS EAALEKKLSE LSNSQQSVQT LSLWLIHHRK HSRPIVTVWE RELRKAKPNR KLTFLYLAND VIQNSKRKGP EFTKDFAPVI VEAFKHVSSE TDESCKKHLG RVLSIWEERS VYENDVLEQL KQALYGDKKP RKRTYEQIKV DENENCSSLG SPSEPPQTLD LVRALQDLEN AASGDAAVHQ RIASLPVEVQ EVSLLDKITD KESGERLSKM VEDACMLLAD YNGRLAAEID DRKQLTRMLA DFLRCQKEAL AEKEHKLEEY KRKLARVSLV RKELRSRIQS LPDLSRLPNV TGSHMHLPFA GDIYSED
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RPRD1A solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.