Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RQCD1 Protein
A cDNA sequence encoding the RQCD1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13361-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923329
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
RQCD1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MHSLATAAPV PTTLAQVDRE KIYQWINELS SPETRENALL ELSKKRESVP DLAPMLWHSF GTIAALLQEI VNIYPSINPP TLTAHQSNRV CNALALLQCV ASHPETRSAF LAAHIPLFLY PFLHTVSKTR PFEYLRLTSL GVIGALVKTD EQEVINFLLT TEIIPLCLRI MESGSELSKT VATFILQKIL LDDTGLAYIC QTYERFSHVA MILGKMVLQL SKEPSARLLK HVVRCYLRLS DNPRAREALR QCLPDQLKDT TFAQVLKDDT TTKRWLAQLV KNLQEGQVTD PRGIPLPPQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The RQCD1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol.