Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDHAF1 Protein
A cDNA sequence encoding the SDHAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13441-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923579
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
644096
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSRHSRL QRQVLSLYRD LLRAGRGKPG AEARVRAEFR QHAGLPRSDV LRIEYLYRRG RRQLQLLRSG HATAMGAFVR PRAPTGEPGG VGSQPDDGDS PRNPHDSTGA PETRPDGR
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
SDHAF1 Protein
Research Use Only
SDHAF1
Human
His
SDHAF1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol, 2mM DTT and 0.1mM PMSF.