Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SDHAF1 Protein
A cDNA sequence encoding the SDHAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Specifications
Gen-ID (Entrez) | 644096 |
---|---|
Name | SDHAF1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | SDHAF1 |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15923579
|
enQuireBio™
QP13441-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15913579
|
enQuireBio™
QP13441-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903579
|
enQuireBio™
QP13441-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
644096 | |
Research Use Only | |
SDHAF1 | |
Human | |
His | |
SDHAF1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 30% glycerol, 2mM DTT and 0.1mM PMSF. |
SDHAF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSRHSRL QRQVLSLYRD LLRAGRGKPG AEARVRAEFR QHAGLPRSDV LRIEYLYRRG RRQLQLLRSG HATAMGAFVR PRAPTGEPGG VGSQPDDGDS PRNPHDSTGA PETRPDGR | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |