Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIRT5 Protein
A cDNA sequence encoding the SIRT5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13510-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913809
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SIRT5 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSARPSSSM ADFRKFFAKA KHIVIISGAG VSAESGVPTF RGAGGYWRKW QAQDLATPLA FAHNPSRVWE FYHYRREVMG SKEPNAGHRA IAECETRLGK QGRRVVVITQ NIDELHRKAG TKNLLEIHGS LFKTRCTSCG VVAENYKSPI CPALSGKGAP EPGTQDASIP VEKLPRCEEA GCGGLLRPHV VWFGENLDPA ILEEVDRELA HCDLCLVVGT SSVVYPAAMF APQVAARGVP VAEFNTETTP ATNRFRFHFQ GPCGTTLPEA LACHENETVS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIRT5 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.