Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SIX6 Protein
A cDNA sequence encoding the SIX6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13514-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923819
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SIX6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFQLPIL NFSPQQVAGV CETLEESGDV ERLGRFLWSL PVAPAACEAL NKNESVLRAR AIVAFHGGNY RELYHILENH KFTKESHAKL QALWLEAHYQ EAEKLRGRPL GPVDKYRVRK KFPLPRTIWD GEQKTHCFKE RTRNLLREWY LQDPYPNPSK KRELAQATGL TPTQVGNWFK NRRQRDRAAA AKNRLQQQVL SQGSGRALRA EGDGTPEVLG VATSPAASLS SKAATSAISI TSSDSECDI
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SIX6 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 40% glycerol, 5mM DTT and 2mM EDTA.