Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNF8 Protein
A cDNA sequence encoding the SNF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13538-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15903899
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SNF8 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMHRRGV GAGAIAKKKL AEAKYKERGT VLAEDQLAQM SKQLDMFKTN LEEFASKHKQ EIRKNPEFRV QFQDMCATIG VDPLASGKGF WSEMLGVGDF YYELGVQIIE VCLALKHRNG GLITLEELHQ QVLKGRGKFA QDVSQDDLIR AIKKLKALGT GFGIIPVGGT YLIQSVPAEL NMDHTVVLQL AEKNGYVTVS EIKASLKWET ERARQVLEHL LKEGLAWLDL QAPGEAHYWL PALFTDLYSQ EITAEEAREA LP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SNF8 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol.