Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNF8 Protein
A cDNA sequence encoding the SNF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | SNF8 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913899
|
enQuireBio™
QP13538-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15903899
|
enQuireBio™
QP13538-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15993889
|
enQuireBio™
QP13538-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
SNF8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SNF8 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMHRRGV GAGAIAKKKL AEAKYKERGT VLAEDQLAQM SKQLDMFKTN LEEFASKHKQ EIRKNPEFRV QFQDMCATIG VDPLASGKGF WSEMLGVGDF YYELGVQIIE VCLALKHRNG GLITLEELHQ QVLKGRGKFA QDVSQDDLIR AIKKLKALGT GFGIIPVGGT YLIQSVPAEL NMDHTVVLQL AEKNGYVTVS EIKASLKWET ERARQVLEHL LKEGLAWLDL QAPGEAHYWL PALFTDLYSQ EITAEEAREA LP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |