missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human STK3 Protein

A cDNA sequence encoding the STK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13619-1mg

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15904169

  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

STK3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADPMEQPPAP KSKLKKLSED SLTKQPEEVF DVLEKLGEGS YGSVFKAIHK ESGQVVAIKQ VPVESDLQEI IKEISIMQQC DSPYVVKYYG SYFKNTDLWI VMEYCGAGSV SDIIRLRNKT LIEDEIATIL KSTLKGLEYL HFMRKIHRDI KAGNILLNTE GHAKLADFGV AGQLTDTMAK RNTVIGTPFW MAPEVIQEIG YNCVADIWSL GITSIEMAEG KPPYADIHPM RAIFMIPTNP PPTFRKPELW SDDFTDFVKK CLVKNPEQRA TATQLLQHPF IKNAKPVSIL RDLITEAMEI KAKRHEEQQR ELEEEEENSD EDELDHHHHH H
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STK3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote