Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STX12 Protein
A cDNA sequence encoding the STX12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13630-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904209
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
23673
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSYGPL DMYRNPGPSG PQLRDFSSII QTCSGNIQRI SQATAQIKNL MSQLGTKQDS SKLQENLQQL QHSTNQLAKE TNELLKELGS LPLPLSTSEQ RQQRLQKERL MNDFSAALNN FQAVQRRVSE KEKESIARAR AGSRLSAEER QREEQLVSFD SHEEWNQMQS QEDEVAITEQ DLELIKERET AIRQLEADIL DVNQIFKDLA MMIHDQGDLI DSIEANVESS EVHVERATEQ LQRAAYYQKK SR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
STX12 Protein
Research Use Only
STX12
Human
His
The STX12 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.