Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT2A1 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT2A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13646-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904259
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SULT2A1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDDFLWFEG IAFPTMGFRS ETLRKVRDEF VIRDEDVIIL TYPKSGTNWL AEILCLMHSK GDAKWIQSVP IWERSPWVES EIGYTALSET ESPRLFSSHL PIQLFPKSFF SSKAKVIYLM RNPRDVLVSG YFFWKNMKFI KKPKSWEEYF EWFCQGTVLY GSWFDHIHGW MPMREEKNFL LLSYEELKQD TGRTIEKICQ FLGKTLEPEE LNLILKNSSF QSMKENKMSN YSLLSVDYVV DKAQLLRKGV SGDWKNHFTV AQAEDFDKLF QEKMADLPRE LFPWE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SULT2A1 protein solution (1 mg/1ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.