Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYF2 Protein
A cDNA sequence encoding the SYF2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13655-1ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904289
  • 120.00 € / 1 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SYF2 Protein
1 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SYF2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 50% glycerol, 0.2M NaCl, 5mM DTT and 2mM EDTA.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDYEKVKL LEISAEDAER WERKKKRKNP DLGFSDYAAA QLRQYHRLTK QIKPDMETYE RLREKHGEEF FPTSNSLLHG THVPSTEEID RMVIDLEKQI EKRDKYSRRR PYNDDADIDY INERNAKFNK KAERFYGKYT AEIKQNLERG TAV