Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBR3 Protein
A cDNA sequence encoding the TGFBR3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Name | TGFBR3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914068
|
enQuireBio™
QP10501-2UG |
2 μg |
276.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924068
|
enQuireBio™
QP10501-5UG |
5 μg |
414.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904068
|
enQuireBio™
QP10501-10UG |
10 μg |
755.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TGFBR3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
GST | |
100microL purified human TGF Beta Receptor 3 protein at 100microg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PYSNPDRMSH YTIIENICPK DESVKFYSPK RVHFPIPQAD MDKKRFSFVF KPVFNTSLLF LQCELTLCTK MEKHPQKLPK CVPPDEACTS LDASIIWAMM QNKKTFTKPL AVIHHEAESK EKGPSMKEPN PISPPIFHGL DTLTVMGIAF AAFVIGALLT GALWYIYSHT GETAGRQQVP TSPPASENSS AAHSIGSTQS TPCSSSS |