Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI3 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13777-HIS-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904679
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TNNI3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MADGSSDAAR EPRPAPAPIR RRSSNYRAYA TEPHAKKKSK ISASRKLQLK TLLLQIAKQE LEREAEERRG EKGRALSTRC QPLELAGLGF AELQDLCRQL HARVDKVDEE RYDIEAKVTK NITEIADLTQ KIFDLRGKFK RPTLRRVRIS ADAMMQALLG ARAKESLDLR AHLKQVKKED TEKENREVGD WRKNIDALSG MEGRKKKFES
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TNNI3 protein solution in PBS and 25mM arginine.