Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNI3 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNI3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 910.00 €
Spezifikation
Name | TNNI3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904679
|
enQuireBio™
QP13777-HIS-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914679
|
enQuireBio™
QP13777-HIS-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TNNI3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TNNI3 protein solution in PBS and 25mM arginine. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADGSSDAAR EPRPAPAPIR RRSSNYRAYA TEPHAKKKSK ISASRKLQLK TLLLQIAKQE LEREAEERRG EKGRALSTRC QPLELAGLGF AELQDLCRQL HARVDKVDEE RYDIEAKVTK NITEIADLTQ KIFDLRGKFK RPTLRRVRIS ADAMMQALLG ARAKESLDLR AHLKQVKKED TEKENREVGD WRKNIDALSG MEGRKKKFES | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |