Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TOM1L2 Protein
A cDNA sequence encoding the TOM1L2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
129.74 € - 7438.66 €
Spezifikation
Name TOM1L2 Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Proteinmarkierung His
Wirtsspezies E. coli
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15934689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13781-2UG
2 μg 129.74 €
2 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15914689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13781-10UG
10 μg 194.62 €
10 Mikrogramm
Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15924689
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP13781-1MG
1 mg
7438.66 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 07-03-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
TOM1L2 Protein
His
Human
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMEFLL GNPFSTPVGQ CLEKATDGSL QSEDWTLNME ICDIINETEE GPKDAIRALK KRLNGNRNYR EVMLALTVLE TCVKNCGHRF HILVANRDFI DSVLVKIISP KNNPPTIVQD KVLALIQAWA DAFRSSPDLT GVVHIYEELK RKGVEFPMADLDALSPIHTP QRSVPEVDPA ATMPRSQSQQ RTSAGSYSSP PPAPYSAPQA PALSVTGPIT ANSEQIARLR SELDVVRGNT KVMSEMLTEM VPGQEDSSDL ELLQELNRTC RAMQQRIVEL ISRVSNEEVT EELLHVNDDL NNVFLRYERF ERYRSGRSVQ NASNGVLNEV TEDNLIDLGP GSPAVVSPMV GNTAPPSSLS SQLAGLDLGT ESVSGTLSSL QQCNPRDGFD MFAQTRGNSL AEQRKTVTYE DPQAVGGLAS ALDNRKQSSE GIPVAQPSVM DDIEVWLRTD LKGDDLEEGV TSEEFDKFLE ERAKAAEMVP DLPSPPMEAP APASNPSGRK KPERSEDALF AL