Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2L6 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2L6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13864-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904949
  • 5450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
UBE2L6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASM RVVKELEDLQ KKPPPYLRNL SSDDANVLVW HALLLPDQPP YHLKAFNLRI SFPPEYPFKP PMIKFTTKIY HPNVDENGQI CLPIISSENW KPCTKTCQVL EALNVLVNRP NIREPLRMDL ADLLTQNPEL FRKNAEEFTL RFGVDRPS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The protein contains 20mM Tris pH 8.0, 0.1mM PMSF, 1mM DTT, and 10% glycerol.