missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2L6 Protein
A cDNA sequence encoding the UBE2L6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 5450.00 €
Spezifikation
Name | UBE2L6 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924949
|
enQuireBio™
QP13864-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914949
|
enQuireBio™
QP13864-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904949
|
enQuireBio™
QP13864-1MG |
1 mg |
5450.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
UBE2L6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The protein contains 20mM Tris pH 8.0, 0.1mM PMSF, 1mM DTT, and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMASM RVVKELEDLQ KKPPPYLRNL SSDDANVLVW HALLLPDQPP YHLKAFNLRI SFPPEYPFKP PMIKFTTKIY HPNVDENGQI CLPIISSENW KPCTKTCQVL EALNVLVNRP NIREPLRMDL ADLLTQNPEL FRKNAEEFTL RFGVDRPS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |