Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8050-ec-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072371
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001124500.1
Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
Research Use Only
ATG10
Recombinant Protein
E. coli
MEEDEFIGEK TFQRYCAEFI KHSQQIGDSW EWRPSKDCSD GYMCKIHFQI KNGSVMSHLG ASTHGQTCLP MEEAFELPLD DCEVIETAAA SEVIKYEYHV LYSCSYQVPV LYFRASFLDG RPLTLKDIWE GVHECYKMRL LQGPWDTITQ QEHPILGQPF FVLHPCKTNE FMTPVLKNSQ KINKNVNYIT SWLSIVGPVV GLNLPLSYAK ATSQDERNVP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
83734
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol