Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001124500.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 83734 |
Name | Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022371
|
enQuireBio™
QP8050-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042371
|
enQuireBio™
QP8050-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032371
|
enQuireBio™
QP8050-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052371
|
enQuireBio™
QP8050-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062371
|
enQuireBio™
QP8050-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072371
|
enQuireBio™
QP8050-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001124500.1 | |
Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83734 | |
Research Use Only | |
ATG10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEEDEFIGEK TFQRYCAEFI KHSQQIGDSW EWRPSKDCSD GYMCKIHFQI KNGSVMSHLG ASTHGQTCLP MEEAFELPLD DCEVIETAAA SEVIKYEYHV LYSCSYQVPV LYFRASFLDG RPLTLKDIWE GVHECYKMRL LQGPWDTITQ QEHPILGQPF FVLHPCKTNE FMTPVLKNSQ KINKNVNYIT SWLSIVGPVV GLNLPLSYAK ATSQDERNVP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |